Merck
296643
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-sec-ブチルアミン
99%
別名:
(R)-(−)-2-アミノブタン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥11,400
1 G
¥28,400
¥11,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥11,400
1 G
¥28,400
About This Item
化学式:
C2H5CH(NH2)CH3
CAS番号:
分子量:
73.14
Beilstein:
1718761
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥11,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
光学活性
[α]19/D −7.5°, neat
屈折率
n20/D 1.393 (lit.)
bp
63 °C (lit.)
密度
0.72 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CC[C@@H](C)N
InChI
1S/C4H11N/c1-3-4(2)5/h4H,3,5H2,1-2H3/t4-/m1/s1
InChI Key
BHRZNVHARXXAHW-SCSAIBSYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
(R)-(−)-sec-Butylamine can be used:
  • To prepare (R)-(−)-sec-butylbis(2-hydroxyethyl)amine, an intermediate for the synthesis of aminodiphosphine ligands.[1]
  • As a substrate to demonstrate the stereochemistry of Mitsunobu reaction in the synthesis of secondary amines.[2]
  • As a model compound in the study of singlet-triplet transitions in circular dichroism.[3]
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-2.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-19 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
296643-1G:
296643-250MG:
296643-VAR:
296643-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Detection of singlet-triplet transitions in circular dichroism. A study of 2-aminobutane
Basil A and Gedanken A
Journal of the American Chemical Society, 111(26), 9237-9238 (1989)
Synthesis of the New Chiral (R)-and (S)-Aminodiphosphine Ligands sec-Butylbis (2-(diphenylphosphino) ethyl) amine, sec-Butylbis (2-(dicyclohexylphosphino) ethyl) amine, and (alpha-Methylbenzyl) bis (2-(dicyclohexylphosphino) ethyl) amine and Their Organom
Bianchini C, et al.
Organometallics, 16(20), 4403-4414 (1997)
Stereospecific synthesis of secondary amines by the Mitsunobu reaction
Edwards ML, et al.
Tetrahedron Letters, 31(24), 3417-3420 (1990)