296651
別名:
(S)-(+)-2-アミノブタン
296651-1G
¥33,200
出荷可能日2025年4月23日詳細
1 of 10
Sigma-Aldrich
296643
(R)-(−)-sec-ブチルアミン
18241
(R)-(−)-2-Amino-3-methylbutane
668516
(S)-(+)-3,3-Dimethyl-2-butylamine
B89000
sec-ブチルアミン
115568
(S)-(−)-α-メチルベンジルアミン
726796
(S)-(+)-1-Cyclohexylethylamine
336505
(R)-(−)-1-Cyclohexylethylamine
115541
(R)-(+)-α-メチルベンジルアミン
471305
ブチルアミン
8.07047
(S)-(-)-1-Phenylethylamine
100
99%
[α]19/D +7.5°, neat
n20/D 1.393 (lit.)
62.5 °C (lit.)
0.731 g/mL at 25 °C (lit.)
amine
CC[C@H](C)N
1S/C4H11N/c1-3-4(2)5/h4H,3,5H2,1-2H3/t4-/m0/s1
BHRZNVHARXXAHW-BYPYZUCNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Catalysts
Chemistry & Biochemicals
Chiral Catalysts & Ligands
Danger
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
3 - Flammable liquids
WGK 2
15.8 °F - closed cup
-9 °C - closed cup
Faceshields, Gloves, Goggles
第4類:引火性液体 第一石油類 危険等級II 非水溶性液体
296651-250MG: 296651-1G: 296651-VAR: 296651-100G: 296651-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。