Merck
610003
Sigma-Aldrich
リン酸-18O4 溶液
~80 wt. % in H218O, 75 atom % 18O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3P18O4
分子量:
105.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
75 atom % 18O
分子量
104.0 by atom % calculation (75 atom % 18O)
濃度
~80 wt. % in H218O
質量シフト
M+8
SMILES記法
[18OH]P([18OH])([18OH])=[18O]
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)/i1+2,2+2,3+2,4+2
InChI Key
NBIIXXVUZAFLBC-QVEBFPOWSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
610003-BULK:
610003-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)