Merck
491322
Sigma-Aldrich
2,6-Diethylaniline-d15
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2D5)2C6D3ND2
CAS番号:
分子量:
164.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品491322は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.545 (lit.)
bp
243 °C (lit.)
密度
0.966 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+15
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H]N([2H])c1c(c([2H])c([2H])c([2H])c1C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H15N/c1-3-8-6-5-7-9(4-2)10(8)11/h5-7H,3-4,11H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D,6D,7D/hD2
InChI Key
FOYHNROGBXVLLX-IFODOZFGSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 2
引火点(°F)
239.0 °F - closed cup
引火点(℃)
115.00 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
491322-VAR:
491322-500MG-PW:
491322-BULK:
491322-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)