Merck
448982
Sigma-Aldrich
Triethyl-d15-amine
98 atom % D, 98% (CP)
別名:
Tris(pentadeuteroethyl)amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥140,000
¥140,000
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥140,000
About This Item
化学式:
(C2D5)3N
CAS番号:
分子量:
116.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
¥140,000
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
98% (CP)
屈折率
n20/D 1.396 (lit.)
bp
88.8 °C (lit.)
mp
-115 °C (lit.)
密度
0.832 g/mL
質量シフト
M+15
SMILES記法
[2H]C([2H])(C([2H])([2H])[2H])N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2,6D2
InChI Key
ZMANZCXQSJIPKH-NLBPYYKNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
19.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
448982-500MG:4548173370743
448982-VAR:
448982-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4