Merck
491136
Sigma-Aldrich
1,4-Diaminobutane-2,2,3,3-d4 dihydrochloride
98 atom % D
別名:
1,4-Butanediamine-2,2,3,3-d4 dihydrochloride, Putrescine-2,2,3,3-d4 dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NCH2CD2CD2CH2NH2·2HCl
CAS番号:
分子量:
165.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品491136は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
98 atom % D
フォーム
solid
mp
280 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
Cl.Cl.[2H]C([2H])(CN)C([2H])([2H])CN
InChI
1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H/i1D2,2D2;;
InChI Key
XXWCODXIQWIHQN-RIZDZYNXSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Jan Code
491136-BULK:
491136-500MG-PW:
491136-500MG:
491136-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dana M Hardbower et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(5), E751-E760 (2017-01-18)
Macrophage activation is a critical step in host responses during bacterial infections. Ornithine decarboxylase (ODC), the rate-limiting enzyme in polyamine metabolism, has been well studied in epithelial cells and is known to have essential roles in many different cellular functions.