Merck
490717
Sigma-Aldrich
Sodium pyruvate-13C3
99 atom % 13C
別名:
Pyruvic acid-13C3 sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH313CO13CO2Na
CAS番号:
分子量:
113.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品490717は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>300 °C (lit.)
質量シフト
M+3
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[13CH3][13C](=O)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1;
InChI Key
DAEPDZWVDSPTHF-HCULJTSZSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
490717-BULK:
490717-500MG:
490717-1G:
490717-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Izargi Vega-Mas et al.
Scientific reports, 9(1), 8925-8925 (2019-06-22)
Proper carbon (C) supply is essential for nitrogen (N) assimilation especially when plants are grown under ammonium (NH4+) nutrition. However, how C and N metabolic fluxes adapt to achieve so remains uncertain. In this work, roots of wheat (Triticum aestivum
Eran Mick et al.
eLife, 9 (2020-05-29)
Mitochondrial dysfunction is associated with activation of the integrated stress response (ISR) but the underlying triggers remain unclear. We systematically combined acute mitochondrial inhibitors with genetic tools for compartment-specific NADH oxidation to trace mechanisms linking different forms of mitochondrial dysfunction
Jordan M Wilkins et al.
Aging, 12(14), 15134-15156 (2020-07-09)
Multiple sclerosis (MS) is a central nervous system inflammatory demyelinating disease and the most common cause of non-traumatic disability in young adults. Despite progress in the treatment of the active relapsing disease, therapeutic options targeting irreversible progressive decline remain limited.
資料
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.