Merck
489522
Sigma-Aldrich
グリシン-13C2,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
別名:
13C and 15N Labeled glycine, Aminoacetic acid-13C2,15N, Aminoethanoic acid-13C2,15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H215N13CH213CO2H
CAS番号:
分子量:
78.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品489522は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
テクニック
bio NMR: suitable
mp
240 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+3
保管温度
room temp
SMILES記法
[15NH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i1+1,2+1,3+1
InChI Key
DHMQDGOQFOQNFH-VMIGTVKRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
489522-500MG-PW:
489522-VAR:
489522OOS-BULK:
489522-1G:
489522-500MG:
489522-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Anna-Sara Claeson et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1104, 67-72 (2018-11-18)
Variability in the levels of GSH and GSSG in plasma is suggested to derive from inadequate pre-processing methods. The aim of this study was to develop a protocol for comparable and reliable measurements of GSH/GSSG. Venous blood from 8 healthy
Eunus S Ali et al.
Molecular cell, 78(6), 1178-1191 (2020-06-03)
The RAS-ERK/MAPK (RAS-extracellular signal-regulated kinase/mitogen-activated protein kinase) pathway integrates growth-promoting signals to stimulate cell growth and proliferation, at least in part, through alterations in metabolic gene expression. However, examples of direct and rapid regulation of the metabolic pathways by the
Curtis W Bacon et al.
Molecular cell, 78(6), 1133-1151 (2020-05-14)
Precise control of the RNA polymerase II (RNA Pol II) cycle, including pausing and pause release, maintains transcriptional homeostasis and organismal functions. Despite previous work to understand individual transcription steps, we reveal a mechanism that integrates RNA Pol II cycle