Merck
490822
Sigma-Aldrich
β-Alanine-13C3,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
別名:
3-Aminopropionic acid-13C3,15N, 13C and 15N Labeled β-alanine, 13C and 15N Labeled 3-aminopropionic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥113,000
¥113,000
出荷予定日2025年4月14日
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥113,000
About This Item
化学式:
H215N13CH213CH213CO2H
CAS番号:
分子量:
93.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
¥113,000
出荷予定日2025年4月14日
詳細情報をリクエスト
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
mp
205 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[15NH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI Key
UCMIRNVEIXFBKS-JCDJMFQYSA-N
関連するカテゴリー
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
490822-BULK:
490822-100MG-PW:
490822-VAR:
490822-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)