同位体純度
99 atom % 13C
99 atom % 15N
品質水準
アッセイ
95% (CP)
形状
solid
光学活性
[α]20/D +22°, c = 12 in 10% HCl
組成
L-isomer, 97%
テクニック
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp
226-230 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+10
SMILES記法
Cl.[15NH2][13C@@H]([13CH2][13CH2][13CH2][15NH][13C]([15NH2])=[15NH])[13C](O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1;
InChI Key
KWTQSFXGGICVPE-YAUSPDTOSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
包装
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
608033-VAR:
608033-1G:
608033-250MG:
608033-BULK:
608033-500MG:
608033-100MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
タンパク質構造は、タンパク質機能推定に活用できる有用な情報を提供します。タンパク質構造と、タンパク質相互作用、発現レベル、および位置のマッピングの研究により、疾患バイオマーカーと治療のための潜在的な薬剤標的の同定が可能になります。
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.