Merck
485713
Sigma-Aldrich
Fumaric acid-d4
98 atom % D
別名:
2-Butenedioic-2,3-acid-d2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
DO2CCD=CDCO2D
CAS番号:
分子量:
120.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
フォーム
solid
mp
299-300 °C (subl.) (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]OC(=O)\C([2H])=C(/[2H])C(=O)O[2H]
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+/i1D,2D/hD2
InChI Key
VZCYOOQTPOCHFL-JXRVJRKUSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
485713-BULK:
485713-VAR:
485713-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)