Merck
900524
Sigma-Aldrich
7-Methylguanine-(methyl-d3)
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6D3H4N5O
分子量:
168.17
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
≥98 atom % D
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+3
SMILES記法
O=C1C2=C(N=CN2C([2H])([2H])[2H])NC(N)=N1
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)