Merck
484032
Sigma-Aldrich
ヨウ化サマリウム(III)
anhydrous, powder
別名:
ヨウ化サマリウム, ヨウ化サマリウム(III), 三ヨウ化サマリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SmI3
CAS番号:
分子量:
531.07
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
anhydrous
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: samarium
濃度
27.7-28.9% Sm (EDTA titration)
SMILES記法
I[Sm](I)I
InChI
1S/3HI.Sm/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
XQKBFQXWZCFNFF-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
484032-1G-PW:
484032-BULK:
484032-5G-PW:
484032-1G:4548173994482
484032-5G:
484032-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Samarium powder for synthesis
Sigma-Aldrich
8.14479
Samarium
資料
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.
レアアース(希土類元素)は、自動車の触媒、スクリーンの色、電子機器の磁石など、世界中の日常生活に欠かせません。現代生活に欠かせない資源。