Merck
409340
Sigma-Aldrich
ヨウ化サマリウム(II)
anhydrous, powder, ≥99.9% trace metals basis
別名:
二ヨウ化サマリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SmI2
CAS番号:
分子量:
404.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
anhydrous
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: samarium
reagent type: reductant
不純物
≤1000.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES記法
I[Sm]I
InChI
1S/2HI.Sm/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
UAWABSHMGXMCRK-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
室温のTHF/HMPAでアルデヒド類のシアノフッ素化を促進し、シアノフルオロヒドリンを高収率で生成します
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
409340-5G-PW:
409340-VAR:
409340-1G:4548173988535
409340-6X5G:
409340-BULK:
409340-6X1G:
409340-1G-PW:
409340-5G:4548173988528
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis, 1309-1309 (2007)
Martin Holan et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(27), 9877-9888 (2015-05-28)
Densely functionalized cyclopentane derivatives with up to four consecutive stereocenters are assembled by a tandem Michael addition/single-electron transfer oxidation/radical cyclization/oxygenation strategy mediated by ferrocenium hexafluorophosphate, a recyclable, less toxic single-electron transfer oxidant. Ester enolates were coupled with α-benzylidene and α-alkylidene
資料
レアアース(希土類元素)は、世界中のほとんど全ての人々の生活に影響を及ぼしており、技術先進国の全ての人々と第三世界各国のほぼ全ての人々は、日常生活で希土類を利用しています。数例を挙げるだけでも、我々が車を運転したり(ガソリンは希土類触媒を用いて原油から精製され、触媒転化器は自動車排ガス中の汚染排気物を低減します)、テレビでニュースを見たり(テレビ画面の赤色と縁色)、コミュニケーションをとるために使用している電話やコンピュータ(スピーカーやディスクドライブの永久磁石)などがあります。
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.