Merck
481718
Sigma-Aldrich
鉄(0)ペンタカルボニル
greener alternative
>99.99% trace metals basis
別名:
鉄(0)カルボニル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Fe(CO)5
CAS番号:
分子量:
195.90
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
製品481718は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
蒸気密度
6.74 (vs air)
品質水準
蒸気圧
35 mmHg ( 25 °C)
40 mmHg ( 30.3 °C)
アッセイ
>99.99% trace metals basis
フォーム
liquid
自己発火温度
122 °F
反応適合性
core: iron
reagent type: catalyst
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.5196 (lit.)
bp
103 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
密度
1.49 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Fe].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/5CO.Fe/c5*1-2;
InChI Key
FYOFOKCECDGJBF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Iron(0) pentacarbonyl is a straw-yellow to brilliant orange liquid soluble in organic solvents. It is widely used as a precursor for synthesizing iron oxide nanoparticles, which have applications in the field of energy conversion and storage due to their catalytic properties and ability to enhance electron transport.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
アプリケーション
反応物質としての用途:
  • 付加反応
  • 光分解による分解
  • 熱分解によって粒度分布が狭くなった、磁性Feオニオン構造フラーレンのマイクロメーターサイズ粒子の調製
  • カルボキサミドの触媒的ヒドロシランの還元に使用される七核鉄カルボニルクラスターの調製
  • 強い塩基性条件下で水素を光触媒的に発生させるためのFeナノ粒子調製用前駆物質
Iron(0) pentacarbonyl can be used:
  • To fabricate Fe-based anode materials for high-performance aqueous secondary Ni−Fe batteries. It helps to achieve good safety, high power density, long term-life cycle, and high energy density.
  • As a precursor to synthesize highly stable, colloidal magnetic iron nanoparticles with narrow size distribution. These nanoparticles are potential candidates for MRI contrasting agents and magnetically separable catalysts.
  • To synthesize zero valent sustainable iron nanocatalysts for reduction reactions.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
5.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-15 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
481718-25ML:
481718-BULK:
481718-VAR:
481718-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Pro-oxidants or anti-oxidant defenses? Which one to blame in non-alcoholic steatohepatitis pathogenesis?
Isabelle A Leclercq
Journal of gastroenterology and hepatology, 27(11), 1651-1653 (2012-10-31)
Kyoko Hibi et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 391(4), 1147-1152 (2008-04-29)
Bacterial cold water disease, caused by Flavobacterium psychrophilum, is a serious problem in the aquaculture industry worldwide. Several methods to prevent and treat cold water disease have been studied. Although detection at the early stage of F. psychrophilum infection is
Fei Fei Fang et al.
ACS applied materials & interfaces, 3(9), 3487-3495 (2011-08-06)
The dispersion stability of soft magnetic carbonyl iron (CI)-based magnetorheological (MR) fluids was improved by applying a unique functional coating composed of a conducting polyaniline layer and a multiwalled carbon nanotube nest to the surfaces of the CI particles via
Anders Bergh et al.
Carbohydrate research, 343(10-11), 1808-1813 (2008-05-13)
Cationic iron carbonyl cyclohexadiene complexes were employed in the derivatization of the 3-OH position of unprotected and protected methyl beta-D-galactopyranosides using two different approaches, giving access to galactopyranosides with an aromatic or cyclohexadienoic functionality in this position.
Jianfeng Jin et al.
Applied microbiology and biotechnology, 89(6), 1831-1840 (2010-12-02)
A bifunctional hydratase/alcohol dehydrogenase was isolated from the cyclohexanol degrading bacterium Alicycliphilus denitrificans DSMZ 14773. The enzyme catalyzes the addition of water to α,β-unsaturated carbonyl compounds and the subsequent alcohol oxidation. The purified enzyme showed three subunits in SDS gel
資料
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.
酸化物や量子ドット、金属のナノ粒子合成に有用なソルボサーマル法について解説します。
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.
バイオメディシンや磁気記録、磁気エネルギー貯蔵への応用の可能性から非常に大きな注目を集めている磁性ナノ粒子の合成法について解説します。
すべて表示
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf