Merck
204374
Sigma-Aldrich
酢酸銀
99.99% trace metals basis
別名:
酢酸 銀塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
化学式:
CH3COOAg
CAS番号:
分子量:
166.91
Beilstein:
3595636
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
powder or crystals
反応適合性
core: silver
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
SMILES記法
CC(O[Ag])=O
InChI
1S/C2H4O2.Ag/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
CQLFBEKRDQMJLZ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
高い反射性、伝導性を持つ銀メッキ高分子フィルムの新規調製に用いられます。イソシアノ酢酸塩が種々のオレフィンと付加環化反応をする時の高い触媒作用もあります。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
204374-50G:4548173114330
204374-VAR:
204374-BULK:
204374-10G:4548173114323
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chemistry of Materials, FL501-FL501 (1999)
Grigg, R. et al.
Tetrahedron, 55, 2025-2025 (1999)
Katrin Loeschner et al.
Particle and fibre toxicology, 8, 18-18 (2011-06-03)
The study investigated the distribution of silver after 28 days repeated oral administration of silver nanoparticles (AgNPs) and silver acetate (AgAc) to rats. Oral administration is a relevant route of exposure because of the use of silver nanoparticles in products
Fabrice Schneider et al.
Annals of vascular surgery, 22(6), 815-821 (2008-10-07)
The primary objective of this study was to compare the efficacy of a collagen silver-coated polyester graft, InterGard, with a gelatin-sealed graft, Gelsoft, both soaked in rifampin, for resistance to direct bacterial contamination in an animal model. The second objective
Siddappa Patil et al.
Metallomics : integrated biometal science, 3(1), 74-88 (2010-12-08)
From the reaction of 1-methylimidazole (1a), 4,5-dichloro-1H-imidazole (1b(I)) and 1-methylbenzimidazole (1c) with p-cyanobenzyl bromide (2a), non-symmetrically substituted N-heterocyclic carbene (NHC) [(3a-c)] precursors, 5,6-dimethyl-1H-benzimidazole (1d) and 4,5-diphenyl-1H-imidazole (1e) with p-cyanobenzyl bromide (2a) and benzyl bromide (2b), symmetrically substituted N-heterocyclic carbene (NHC)
資料
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
超音波噴霧熱分解(USP)法は、スケーラブルで連続的であるという利点を持っており、多様な種類の材料合成において有効です。
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.