Merck
480541
Sigma-Aldrich
Adiponitrile-d8
98 atom % D
別名:
1,4-Dicyanobutane-d8, Hexanedinitrile-d8
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NC(CD2)4CN
CAS番号:
分子量:
116.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
屈折率
n20/D 1.436 (lit.)
bp
295 °C (lit.)
密度
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+8
SMILES記法
[2H]C([2H])(C#N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
InChI Key
BTGRAWJCKBQKAO-SVYQBANQSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
325.4 °F - closed cup
引火点(℃)
163.00 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
480541-5G:
480541-1G:
480541-VAR:
480541-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)