Merck
778028
Sigma-Aldrich
Succinic anhydride-2-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC3H4O3
分子量:
101.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99%
形状
solid
質量シフト
M+1
SMILES記法
O=C(O1)C[13CH2]C1=O
InChI
1S/C4H4O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H2/i1+1
InChI Key
RINCXYDBBGOEEQ-OUBTZVSYSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
778028-BULK:
778028-VAR:
試験成績書(COA)