Merck
579769
Sigma-Aldrich
1-(3-アミノフェニル)アセチレン-1,2-13C2
99 atom % 13C
別名:
3-(ethynyl-3)Benzenamine-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C2C6H7N
CAS番号:
分子量:
119.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
bp
78-80 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.057 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
Nc1cccc(c1)[13C]#[13CH]
InChI
1S/C8H7N/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h1,3-6H,9H2/i1+1,2+1
InChI Key
NNKQLUVBPJEUOR-ZDOIIHCHSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
138.2 °F - closed cup
引火点(℃)
59 °C - closed cup