アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.434 (lit.)
bp
285-287 °C (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble
alcohol: soluble
chloroform: soluble
密度
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
N#CCCCC#N
InChI
1S/C5H6N2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-3H2
InChI Key
ZTOMUSMDRMJOTH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- An electrolyte additive in high energy/power Li-ion batteries.
- A glutarate ligand source to prepare zinc glutarate (ZnGA) by reacting with zinc perchlorate hexahydrate.
- A reactant to synthesize pentanedithioamide by reacting with Lawesson′s reagent in the presence of boron trifluoride etherate (BF3.OEt2).
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
233.6 °F - closed cup
引火点(℃)
112 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
130621-VAR:
130621-BULK:
130621-25ML:4548173104492
130621-100ML:4548173104485