Merck
478407
Sigma-Aldrich
Methyl isocyanatoformate
90%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥27,600
¥27,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥27,600
About This Item
化学式:
OCNCO2CH3
CAS番号:
分子量:
101.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥27,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
90%
屈折率
n20/D 1.413 (lit.)
bp
97 °C (lit.)
密度
1.251 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
isocyanate
保管温度
−20°C
SMILES記法
COC(=O)N=C=O
InChI
1S/C3H3NO3/c1-7-3(6)4-2-5/h1H3
InChI Key
YOVQDZPAVARTTR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Methyl isocyanatoformate, also known as methyl carbonisocyanatidate, is an organic building block containing an isocyanate group.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
87.8 °F - closed cup
引火点(℃)
31 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
478407-1G:
478407-250MG:
478407-BULK:
478407-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)