Merck
47672
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asn(Trt)-OH
≥97.0%, for peptide synthesis
別名:
Nα-(9-フルオレニルメトキシカルボニル)-Nγ-トリチル-L-アスパラギン, Nα-Fmoc-Nγ-トリチル-L-アスパラギン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C38H32N2O5
CAS番号:
分子量:
596.67
Beilstein:
4343823
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
product name
Fmoc-Asn(Trt)-OH, ≥97.0%
アッセイ
≥97.0%
形状
powder
光学活性
[α]20/D −15.0±1°, c = 1% in methanol
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
201-204 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)[C@H](CC(=O)NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C38H32N2O5/c41-35(40-38(26-14-4-1-5-15-26,27-16-6-2-7-17-27)28-18-8-3-9-19-28)24-34(36(42)43)39-37(44)45-25-33-31-22-12-10-20-29(31)30-21-11-13-23-32(30)33/h1-23,33-34H,24-25H2,(H,39,44)(H,40,41)(H,42,43)/t34-/m0/s1
InChI Key
KJYAFJQCGPUXJY-UMSFTDKQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Fmoc-Asn(Trt)-OHはほとんどの有機溶媒に対して良好な溶解性を有し、その使用により、Asnの導入に使用される他の誘導体よりもはるかに純粋なペプチドが得られることが示されています[1, 2]。カップリングは標準的な手順で実施できます。トリチル基は通常1~3時間で95%TFAにより除去され、Trp残基がアルキル化されません。Asn(Trt)がN末端残基の場合は、完全な脱保護を確実に行うために反応時間を延長する必要がある場合があります[3]。
アプリケーション
Fmoc-Asn(Trt)-OHは、SPOT法でセルロース膜上にペプチドを合成するために使用されています。
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47672-1KG-F:
47672-250ML-F:
47672-5G-F:
47672-1G-F:
47672-1L-F:
47672-25G-F:
47672-100G-F:
47672-VAR-F:
47672-BULK-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Xiaoyi Mao et al.
STAR protocols, 2(2), 100503-100503 (2021-05-18)
Identification of peptides mediating protein-protein interaction (PPI) is crucial for understanding the function of interlinked proteins in cellular processes and amino acid-associated diseases. Traditional PPI assays are laborious, involving the generation of many truncated proteins. SPOT peptide assay allows high-throughput
Paul W R Harris et al.
Biopolymers, 104(2), 116-127 (2015-02-07)
The cancer protein NY-ESO-1 has been shown to be one of the most promising vaccine candidates although little is known about its cellular function. Using a chemical protein strategy, the 180 amino acid polypeptide, tagged with an arginine solubilizing tail