Merck
47622
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ser(tBu)-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis
別名:
Fmoc-O-tert-ブチル-L-トレオニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H27NO5
CAS番号:
分子量:
397.46
Beilstein:
4581133
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
product name
Fmoc-Ser(tBu)-OH, ≥98.0% (HPLC)
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
光学活性
[α]20/D +16±1°, c = 1% in ethyl acetate
反応適合性
reaction type: C-H Activation
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
amine
carboxylic acid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H](OC(C)(C)C)[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C23H27NO5/c1-14(29-23(2,3)4)20(21(25)26)24-22(27)28-13-19-17-11-7-5-9-15(17)16-10-6-8-12-18(16)19/h5-12,14,19-20H,13H2,1-4H3,(H,24,27)(H,25,26)/t14-,20+/m1/s1
InChI Key
LZOLWEQBVPVDPR-VLIAUNLRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Fmoc-Thr(tBu)-OHは、Fmoc-O-tert-ブチル-L-トレオニンとしても知られ、ペプチド合成におけるアミノ酸構成要素として一般に使用されます。
アプリケーション
Fmoc-Thr(tBu)-OHは、固相ペプチド合成によりクロロフシン類似体を合成するために使用できます。また、複雑なデプシペプチドの固相合成において、アミン機能とヒドロキシル機能の両方の保護基としての役割を果たします。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47622-10G-F:
47622-250MG-F:
47622-BULK-F:
47622-25G-F:
47622-1KG-F:
47622-100G-F:
47622-1G-F:
47622-VAR-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Fmoc-Ile-OH ≥98.0% (T)
Sigma-Aldrich
47628
Fmoc-Ile-OH
Fmoc-Leu-OH ≥97.0%
Sigma-Aldrich
47633
Fmoc-Leu-OH
Fmoc-Gly-OH ≥98.0% (T)
Sigma-Aldrich
47627
Fmoc-Gly-OH
Fmoc-Met-OH ≥98.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
47634
Fmoc-Met-OH
Fmoc-Val-OH ≥98.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
47638
Fmoc-Val-OH
Fmoc-Ala-OH 95%
Sigma-Aldrich
531480
Fmoc-Ala-OH
Solid-phase synthesis of chlorofusin analogues
ECY Woon
The Journal of Organic Chemistry, 72, 5146-5151 (2007)
General Fmoc-Based Solid-Phase Synthesis of Complex Depsipeptides Circumventing Problematic Fmoc Removal
A Lobo-Ruiz
European Journal of Organic Chemistry, 2020, 183-192 (2020)
Stefan Eissler et al.
Journal of peptide science : an official publication of the European Peptide Society, 23(10), 757-762 (2017-06-22)
In solid-phase peptide synthesis, the nominal batch size is calculated using the starting resin substitution and the mass of the starting resin. The starting resin substitution constitutes the basis for the calculation of a whole set of important process parameters
Gizella Csire et al.
Journal of inorganic biochemistry, 203, 110927-110927 (2019-12-07)
Interaction of copper(II) and nickel(II) ions with the Ac-PHAAAGTHSMKHM-NH2 tridecapeptide containing the His85, His96 and His111 binding sites of human prion protein has been studied by various techniques. pH-potentiometry, UV-Vis and circular dichroism spectroscopy were applied to study the stoichiometry
Michał Padjasek et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(15), 3297-3313 (2019-12-18)
CdII is a major genotoxic agent that readily displaces ZnII in a multitude of zinc proteins, abrogates redox homeostasis, and deregulates cellular metalloproteome. To date, this displacement has been described mostly for cysteine(Cys)-rich intraprotein binding sites in certain zinc finger