Merck
476722
Sigma-Aldrich
3-ブロモ-1,1,1-トリフルオロ-2-プロパノール
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCH2CH(OH)CF3
CAS番号:
分子量:
192.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.4 (lit.)
bp
124.5 °C/743 mmHg (lit.)
密度
1.861 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OC(CBr)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H4BrF3O/c4-1-2(8)3(5,6)7/h2,8H,1H2
InChI Key
VBHIIZIQRDVGDH-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-Bromo-1,1,1-trifluoro-2-propanol (3-bromo-1,1,1-trifluoropropan-2-ol, BTFP) is a brominated saturated alcohol. It behaves as a thiol-reactive trifluoromethyl probe. Its effective chemical shift dispersion under conditions of varying polarity has been studied.[1] The photodissociation dynamics of BTFP has been investigated by various methods.[2][3][4]
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
109.4 °F - closed cup
引火点(℃)
43 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
476722-1G:
476722-BULK:
476722-5G:
476722-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A comparison of chemical shift sensitivity of trifluoromethyl tags: optimizing resolution in 19F NMR studies of proteins.
Ye L, et al.
Journal of Biomolecular Nmr, 62(1), 97-103 (2015)
Photodissociation dynamics of 3-bromo-1,1,1-trifluoro-2-propanol and 2-(bromomethyl) hexafluoro-2-propanol at 234 nm: Resonance-enhanced multiphoton ionization detection of Br (2Pj).
Indulkar YN, et al.
J. Chem. Phys. , 134(19), 194313-194313 (2011)
Photodissociation of 3-Bromo-1, 1, 1-trifluoro-2-propanol at 193 nm: Laser-Induced Fluorescence Detection of OH (?''= 0, J'').
Indulkar YN, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 113(30), 8462-8470 (2009)
The periodically forced conversion of 2, 3-epoxy-1-propanol to glycerine: A theoretical analysis.
Rehmus P, et al.
J. Chem. Phys. , 78(12), 7241-7251 (1983)