Merck
476129
Sigma-Aldrich
マレイン酸ビス(2-エチルヘキシル)
90%
別名:
Bis(2-ethylhexyl) maleate, Di-2-ethylhexyl maleate, Dioctyl maleate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥8,020
¥8,020
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥8,020
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2O2CCH=CHCO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
340.50
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥8,020
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
90%
屈折率
n20/D 1.455 (lit.)
密度
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCC(CC)COC(=O)\C=C/C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C20H36O4/c1-5-9-11-17(7-3)15-23-19(21)13-14-20(22)24-16-18(8-4)12-10-6-2/h13-14,17-18H,5-12,15-16H2,1-4H3/b14-13-
InChI Key
ROPXFXOUUANXRR-YPKPFQOOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Bis(2-ethylhexyl) maleate is an aliphatic ester which is prepared by catalytic esterification of maleic acid and 2-ethylhexyl alcohol. It is used as a green plasticizer in variety of applications such as adhesives and coatings.[1][2]
アプリケーション
  • Structure‐Performance Guided Design of Sustainable Plasticizers from Biorenewable Feedstocks: Explores the use of bis(2-ethylhexyl) maleate in the design of bio-based sustainable plasticizers (C Plass et al., 2021).
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney,Liver
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
365.0 °F - closed cup
引火点(℃)
185 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
476129-100ML:
476129-500ML:
476129-VAR:
476129-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Some Study on Esterification of Maleic Acid with 2-Ethyl hexyl Alcohol.
Sadek EM.
J. Chem. Soc. Pak., 20, 271-274 (1998)
Hanno C Erythropel et al.
Chemosphere, 134, 106-112 (2015-04-29)
The ubiquitous presence of the plasticizer di (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) in the environment is of concern due to negative biological effects associated with it and its metabolites. In particular, the metabolite mono (2-ethylhexyl) phthalate (MEHP) is a potential endocrine disruptor.