Merck
140589
Sigma-Aldrich
5-Iodoisatin
technical grade
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H4INO2
CAS番号:
分子量:
273.03
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
形状
solid
mp
276-280 °C (lit.)
SMILES記法
Ic1ccc2NC(=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C8H4INO2/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(11)8(12)10-6/h1-3H,(H,10,11,12)
InChI Key
OEUGDMOJQQLVAZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
5-Iodoisatin undergoes condensation reaction with:
  • phenol yields 5-iodophenolisatin
  • malonic acid yields 6-iodo-2-quinolone-4-carboxylic acid
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
140589-BULK:
140589-25G:4548173992679
140589-5G:4548173992686
140589-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
CCCLXXXVII.-The relative stability of the quinolone and indolinone rings.
Aeschlimann JA.
Journal of the Chemical Society, 129, 2902-2912 (1926)
THE PREPARATION OF CERTAIN IODINATED DERIVATIVES OF PHENOLISATIN.
Sumpter WC.
Journal of the American Chemical Society, 54(9), 3766-3768 (1932)