Merck
901627
Sigma-Aldrich
Pym-DATB触媒
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥28,060
¥28,060
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥28,060
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H20B4N6O3
CAS番号:
分子量:
579.78
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
¥28,060
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder or crystals
反応適合性
core: boron
reagent type: catalyst
SMILES記法
B21N3B(OB(O2)c7c(cccc7)c8ncnc9c8NB(c%10c9cccc%10)O)c4c(cccc4)c5ncnc(c53)c6c1cccc6
InChI
1S/C32H20B4N6O3/c43-33-23-13-5-1-9-19(23)27-31(41-33)28(38-17-37-27)22-12-4-8-16-26(22)36-44-34-24-14-6-2-10-20(24)29-32-30(40-18-39-29)21-11-3-7-15-25(21)35(45-36)42(32)34/h1-18,41,43H
InChI Key
UJSSLUDYAHIVLK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Pym-DATB触媒は、B3NO2ヘテロ6員環1,3-ジオキサ-5-アザ-2,4,6-トリボリナン(DATB)の実験的安定性が高いピリミジン誘導体です。研究者らは、Pym-DATBはカルボキシル酸およびアミンの脱水的直接アミド化の効率的な触媒であり多様なアミド化合物を産生することを示唆しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
901627-VAR:
901627-100MG:
901627-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Christopher R Opie et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany) (2019-02-17)
The B3 NO2 six-membered heterocycle (1,3-dioxa-5-aza-2,4,6-triborinane=DATB), comprising three different non-carbon period 2 elements, has been recently demonstrated to be a powerful catalyst for dehydrative condensation of carboxylic acids and amines. The tedious synthesis of DATB, however, has significantly diminished its utility
関連コンテンツ
Shibasaki's research focuses on novel asymmetric catalytic systems for streamlined synthesis of enantioenriched chiral building blocks.