Merck
467839
Sigma-Aldrich
硝酸ビスマス(III) 五水和物
≥99.99% trace metals basis
別名:
三硝酸ビスマス五水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 G
¥4,760
250 G
¥8,720
¥4,760
出荷可能日2025年4月25日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 G
¥4,760
250 G
¥8,720
About This Item
化学式:
Bi(NO3)3 · 5H2O
CAS番号:
分子量:
485.07
EC Number:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,760
出荷可能日2025年4月25日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
フォーム
solid
反応適合性
core: bismuth
reagent type: catalyst
不純物
≤0.005% insolubles
<100 ppm total metallic impurities
bp
75-80 °C (lit.)
mp
30 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Ag: ≤0.001%
As: ≤0.001%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.002%
SMILES記法
O=[N+](O[Bi](O[N+]([O-])=O)O[N+]([O-])=O)[O-].C
InChI
1S/CH4.Bi.3NO3/c;;3*2-1(3)4/h1H4;;;;/q;+3;3*-1
InChI Key
DPLOIMSBRDLLRI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
様々な4-置換Hantzsch 1,4-ジヒドロピリジンの合成に用いられる優れた酸化剤です。[1]スルフィドからスルホキシドへ選択的に酸化する簡便な試薬です[2]
ピクトグラム
Flame over circleCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級III
第三種酸化性固体
Jan Code
467839-250G:
467839-VAR:
467839-BULK:
467839-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Xiao-Dong Zhang et al.
Nanomedicine : nanotechnology, biology, and medicine, 13(5), 1597-1605 (2017-03-13)
Bi
Mashraqui, S.H. et al.
Synthetic Communications, 28, 939-939 (1998)
Mashraqui, S.H. Karnik, M.A.
Synthesis, 713-713 (1998)
Yukti Arora et al.
Scientific reports, 8(1), 12752-12752 (2018-08-26)
Storage of solar radiation is currently accomplished by coupling two separate devices, one that captures and converts the energy into an electrical impulse (a photovoltaic cell) and another that stores this electrical output (a battery or a supercapacitor electrochemical cell).
Na Li et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(36), 13742-13750 (2014-08-12)
The xFe2O3/yBiOCl composites (xFe/yBi, x/y = 0/100, 5/100, 10/100, 20/100, 30/100 and 40/100 molar ratios) are prepared for the first time through an in situ hydrolysis method under hydrothermal conditions. The samples are characterized by X-ray diffraction (XRD), scanning electron