Merck
724653
Sigma-Aldrich
4-エチニル安息香酸メチル
≥90%
別名:
4-エチニル安息香酸メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥11,800
¥11,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥11,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8O2
CAS番号:
分子量:
160.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥11,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥90%
フォーム
solid
mp
88-95 °C
官能基
ester
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C10H8O2/c1-3-8-4-6-9(7-5-8)10(11)12-2/h1,4-7H,2H3
InChI Key
JPGRSTBIEYGVNO-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
724653-VAR:
724653-1G:
724653-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)