Merck
252786
Sigma-Aldrich
2-ヨードアニソール
98%
別名:
2-メトキシヨードベンゼン, 2-ヨードフェニルメチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥9,130
100 G
¥19,400
¥9,130
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥9,130
100 G
¥19,400
About This Item
化学式:
IC6H4OCH3
CAS番号:
分子量:
234.03
Beilstein:
1860243
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,130
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.622 (lit.)
bp
125-126 °C/19 mmHg (lit.)
溶解性
alcohol: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: insoluble(lit.)
密度
1.799 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
iodo
SMILES記法
COc1ccccc1I
InChI
1S/C7H7IO/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3
InChI Key
DVQWNQBEUKXONL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
2-ヨードアニソールは、L-プロリン酸およびL-乳酸のアニオンを含むキラルイオン性液体および非キラルの第四級アンモニウムカチオンの存在下で、2,3-ジヒドロフランのパラジウム触媒によるエナンチオ選択性Heckアリル化で使用されています。[1]
アプリケーション
2-ヨードアニソールは、パラジウム/銅触媒によるo-(1-アルキニル)アニソールの合成で使用されています。[2]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
252786-100G:4548173987408
252786-VAR:
252786-25G:4548173987415
252786-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Adam Morel et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 42(4), 1215-1222 (2012-11-09)
Chiral ionic liquids (CILs) containing L-prolinate and L-lactate anions and non-chiral quaternary ammonium cations were employed in the palladium catalyzed enantioselective Heck arylation of 2,3-dihydrofuran with aryl iodides (iodobenzene, 4-iodotoluene, 2-iodoanisole, 4-iodoanisole, 4-iodoacetophenone). In all the reactions 2-aryl-2,3-dihydrofuran (3) was
Dawei Yue et al.
The Journal of organic chemistry, 70(25), 10292-10296 (2005-12-06)
[reaction: see text] 2,3-Disubstituted benzo[b]furans are readily prepared under very mild reaction conditions by the palladium/copper-catalyzed cross-coupling of various o-iodoanisoles and terminal alkynes, followed by electrophilic cyclization with I2, PhSeCl, or p-O2NC6H4SCl. Aryl- and vinylic-substituted alkynes undergo electrophilic cyclization in
Naoyuki Yasaka et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 34(10), 1183-1188 (2018-10-12)
Aryl halides are a very important category of compounds that include many vital drugs and key industrial additives, such as clofibrate and bromobenzene, respectively. Due to their importance, our research group previously developed a novel fluorescence labeling approach for their