Merck
464708
Sigma-Aldrich
Sodium hexahydroxyplatinate(IV)
別名:
Disodium hexahydroxyplatinate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥25,850
¥25,850
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥25,850
About This Item
化学式:
Na2Pt(OH)6
CAS番号:
分子量:
343.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥25,850
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
反応適合性
reagent type: catalyst
core: platinum
濃度
51.2-62.5% Pt (gravimetric)
mp
150 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Na+].[Na+].O[Pt--](O)(O)(O)(O)O
InChI
1S/2Na.6H2O.Pt/h;;6*1H2;/q2*+1;;;;;;;+4/p-6
InChI Key
LDMNYTKHBHFXNG-UHFFFAOYSA-H
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
464708-5G:
464708-BULK:
464708-1G:
464708-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)