形状
nanopowder
含みます
3 mol % yttria as stabilizer
組成
(ZrO2)0.97(Y2O3)0.03
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
表面積
10-25 m2/g
粒径
≤100 nm
環境により配慮した代替製品カテゴリ
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- a thermal barrier coating for the protection and insulation of metal components in gas turbines
- an electrolyte in the fabrication of solid oxide fuel cells (SOFCs)
- in the fabrication of zirconia dental implant abutments
- membranes for micro energy conversion devices
- a solid acid and a catalyst for catalytic applications
包装
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
572322-25G:4548173956053
572322-BULK:
572322-VAR:
試験成績書(COA)
資料
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.
固体酸化物形燃料電池用材料の現状と今後について解説していただきました。