アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
powder and chunks
組成
V2O3
反応適合性
reagent type: catalyst
core: vanadium
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
1970 °C (lit.)
密度
4.87 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
O=[V]O[V]=O
InChI
1S/3O.2V
InChI Key
KFAFTZQGYMGWLU-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- anode material for the fabrication of lithium-ion batteries[1]
- fabrication of vanadium redox flow batteries[2]
- preparation of vanadium nitride (VN) for potential usage in hydrodenitrogenation (HDN), and hydrodeoxygenation (HDO)[3]
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
463744-VAR:
463744-25G:
463744-5G:
463744-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.
固体酸化物形燃料電池用材料の現状と今後について解説していただきました。