Merck
215988
Sigma-Aldrich
酸化バナジウム(III)
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥14,100
100 G
¥36,000
¥14,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥14,100
100 G
¥36,000
About This Item
化学式:
V2O3
CAS番号:
分子量:
149.88
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥14,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
フォーム
powder and chunks
反応適合性
reagent type: catalyst
core: vanadium
mp
1970 °C (lit.)
密度
4.87 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O=[V]O[V]=O
InChI
1S/3O.2V
InChI Key
KFAFTZQGYMGWLU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
215988-5G:
215988-VAR:
215988-25G:
215988-BULK:
215988-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)