Merck
400874
Sigma-Aldrich
チタン酸鉄(II)
−100 mesh, 99.9%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥14,300
¥14,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥14,300
About This Item
化学式:
FeTiO3
CAS番号:
分子量:
151.71
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥14,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.9%
フォーム
powder
粒径
−100 mesh
SMILES記法
[Fe++].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/Fe.3O.Ti/q+2;;2*-1;
InChI Key
WIBXORLWTCPWFI-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Iron(II) titanate is a mixed metal oxide known for its unique magnetic and electrical properties, which are influenced by its orthorhombic or monoclinic crystal structure. It is widely used in photocatalysis due to its excellent photocatalytic activity. Additionally, Iron(II) titanate is utilized in lithium-ion batteries as an electrode material, enhancing the battery′s performance and longevity.
アプリケーション
Iron(II) titanate is utilized as a photocatalyst in solar energy conversion processes, particularly for water splitting and hydrogen production. Its ability to absorb visible light makes it suitable for enhancing photocatalytic efficiency. FeTiO3 is explored as a material for electrodes in batteries and supercapacitors. Its unique properties contribute to improved charge storage and conductivity, enhancing the performance of energy storage devices.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
400874-BULK:
400874-25G:
400874-100G:
400874-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)