Merck
462551
Sigma-Aldrich
チタン(IV)tert-ブトキシド
deposition grade
別名:
オルトチタン酸テトラ-tert-ブチル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 ML
¥25,900
50 ML
¥39,100
¥25,900
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 ML
¥25,900
50 ML
¥39,100
About This Item
化学式:
Ti[OC(CH3)3]4
CAS番号:
分子量:
340.32
Beilstein:
3681801
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥25,900
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
グレード
deposition grade
品質水準
アッセイ
98.5-101.5% (gravimetric)
フォーム
liquid
反応適合性
core: titanium
reagent type: catalyst
密度
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)O[Ti](OC(C)(C)C)(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/4C4H9O.Ti/c4*1-4(2,3)5;/h4*1-3H3;/q4*-1;+4
InChI Key
GRWPYGBKJYICOO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
117.0 °F - closed cup
引火点(℃)
47.2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
462551-50ML:
462551-25ML:
462551-BULK:
462551-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Wenjuan Ding et al.
Membranes, 10(3) (2020-03-19)
Dense and good catalytic performance TS-1 zeolite membranes were rapidly prepared on porous mullite support by secondary hydrothermal synthesis. The properties of seed crystals were very important for the preparation of high-catalytic performance TS-1 zeolite membranes. Influences of seed crystals
Marina Matos et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(2) (2019-01-24)
Poly(ether ester)s (PEEs) represent a promising class of segmented co-polymers, nevertheless the synthesis of PEEs based on renewable 2,5-furandicarboxylic acid (FDCA) is still scarce. In this context, a series of poly(1,4-butylene 2,5-furandicarboxylate)-co-poly(poly(propylene oxide) 2,5-furandicarboxylate) co-polyesters with different composition of stiff
Changdeuck Bae et al.
Scientific reports, 5, 9339-9339 (2015-03-24)
Rational synthesis of coordinated spherical colloids is reported by site-selective growth of secondary hemispherical patches on primary spherical particles with quasi-defined coordination numbers and positions. We clarify the importance of mass transport phenomena on the site-specific secondary nucleation/growth in nanoparticulate
資料
Reactive silicone chemistry: Focus on pure silicon production, polymerizations, and controlled stereochemistry reactions.
シリコン系材料のゾルゲル法による合成について解説していただきました。
Mesoporous materials, such as aerogels, offer advantages for practical hydrogen storage. They have large surface areas, open porosity, small pore sizes, and the ability to coat the surface with one or more compounds.
エアロゲル構造体の超低密度メソポーラス酸化物を水素貯蔵材料として用いた事例を紹介します。
すべて表示