Merck
421073
Sigma-Aldrich
TYZOR® 131 有機チタン酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 ML
¥4,380
¥4,380
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 ML
¥4,380
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.22
¥4,380
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気圧
583 mmHg ( 100 °C)
品質水準
反応適合性
core: titanium
reagent type: catalyst
屈折率
n20/D 1.4120 (lit.)
密度
1.265 g/mL at 25 °C (lit.)
関連するカテゴリー
法的情報
TYZOR is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
421073-1L:
421073-18L:
421073-BULK:
421073-VAR:
421073-250ML:
421073-4L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
質問
  1. What is formula Tyzor131
    1 回答
    1. This product is a trademarked item. The specific formulation is not published. However, information available in the product Safety Data Sheet indicates this product contains water, sodium chloride, and mixed titanium ortho ester complexes.