Merck
45885
Sigma-Aldrich
(+)-Cedryl acetate
technical, ≥90% (sum of enantiomers, GC)
別名:
(3R,3aS,6R,7R,8aS)-Octahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-6-ol-6-acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H28O2
CAS番号:
分子量:
264.40
Beilstein:
2052432
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
グレード
technical
アッセイ
≥90% (sum of enantiomers, GC)
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +26±1°, c = 1% in ethanol
屈折率
n20/D 1.499 (lit.)
bp
>200 °C (lit.)
mp
44-46 °C
密度
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H]1CC[C@H]2C(C)(C)[C@H]3C[C@@]12CC[C@@]3(C)OC(C)=O
InChI
1S/C17H28O2/c1-11-6-7-13-15(3,4)14-10-17(11,13)9-8-16(14,5)19-12(2)18/h11,13-14H,6-10H2,1-5H3/t11-,13+,14-,16-,17+/m1/s1
InChI Key
HQKQRXZEXPXXIG-DTWJZALFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(+)-Cedryl acetate is a sesquiterpene compound, which is derived from natural oils found to be volatile in nature.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
45885-BULK-F:
45885-VAR-F:
45885-1G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sesquiterpene components of volatile oils as skin penetration enhancers for the hydrophilic permeant 5-fluorouracil.
Cornwell PA and Barry BW
The Journal of Pharmacy and Pharmacology, 46(4), 261-269 (1994)