Merck
CRM77248
Supelco
Methyl cedryl ketone
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥33,400
¥33,400
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥33,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H26O
CAS番号:
分子量:
246.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
NACRES:
NA.24
¥33,400
Check Cart for Availability
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
屈折率
n20/D 1.516 (lit.)
bp
272 °C (lit.)
密度
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@@H]1CC[C@@H]2C(C)(C)[C@@H]3C[C@]12CC(C(C)=O)=C3C
InChI
1S/C17H26O/c1-10-6-7-15-16(4,5)14-9-17(10,15)8-13(11(14)2)12(3)18/h10,14-15H,6-9H2,1-5H3/t10-,14-,15-,17-/m1/s1
InChI Key
YBUIAJZFOGJGLJ-GWBBYGMBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034.
This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>212.0 °F
引火点(℃)
> 100 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
CRM77248-100MG:
CRM77248-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)