57524
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran
analytical standard
別名:
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran, Hexamethylindanopyran
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥80.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
屈折率
n20/D 1.510-1.540
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CC1(C)C(C)C(C)(C)C2=CC3=C(C(C)COC3)C=C21
InChI
1S/C18H26O/c1-11-14-10-16-15(9-13(14)7-8-19-11)17(3,4)12(2)18(16,5)6/h9-12H,7-8H2,1-6H3
InChI Key
YWMTVUUYOAIDBC-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
291.2 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
144 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
57524-BULK:
57524-10MG:
57524-250MG:
57524-VAR:
アクティブなフィルタ