Merck
453560
Sigma-Aldrich
4-ヨード酪酸
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥18,100
¥18,100
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥18,100
About This Item
化学式:
I(CH2)3CO2H
CAS番号:
分子量:
214.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥18,100
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
mp
37-40 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
iodo
SMILES記法
OC(=O)CCCI
InChI
1S/C4H7IO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3H2,(H,6,7)
InChI Key
HALXOXQZONRCAB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
453560-BULK:
453560-VAR:
453560-250MG:
453560-1G:4548173994185
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Photolysis of methylene iodide in the presence of olefins.
Blomstrom DC, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 30(4), 959-964 (1965)
Anodic Syntheses Involving ω-Monohalocarboxylic Acids1.
Pattison FLM, et al.
Journal of the American Chemical Society, 78(10), 2255-2259 (1956)