Merck
380776
Sigma-Aldrich
1,3-ジクロロ-2-(クロロメチル)-2-メチルプロパン
98%
別名:
1,1,1-トリス(クロロメチル)エタン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 ML
¥26,400
¥26,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 ML
¥26,400
About This Item
化学式:
CH3C(CH2Cl)3
CAS番号:
分子量:
175.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥26,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.482 (lit.)
bp
89-90 °C/22 mmHg (lit.)
mp
18 °C (lit.)
密度
1.271 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
CC(CCl)(CCl)CCl
InChI
1S/C5H9Cl3/c1-5(2-6,3-7)4-8/h2-4H2,1H3
InChI Key
BYXOMFFBGDPXHB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
1,3-Dichloro-2-(chloromethyl)-2-methylpropane is a halogenated hydrocarbon. It is formed during the light induced reaction of diazomethane with chloroform.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
186.8 °F - closed cup
引火点(℃)
86 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
380776-BULK:
380776-5ML:
380776-VAR:
380776-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Photochemical Reactions of Diazomethane with Polyhalomethanes and a-Haloesters1.
Urry WH and Eiszner JR.
Journal of the American Chemical Society, 74(23), 5822-5826 (1952)