製品種目
AnhydroBeads™
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
不純物
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
屈折率
n20/D 1.675 (lit.)
粒径
−10 mesh
mp
714 °C (lit.)
溶解性
H2O: slightly soluble(lit.)
密度
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
449164-VAR:
449164-50G-PW:
449164-10G-PW:
449164-6X50G:
449164-50G:
449164-10G:
449164-6X10G:
449164-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Summary application report for analysis of moisture in Magnesium chloride