Merck
448141
Sigma-Aldrich
Piperidine-d11
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5D11N
CAS番号:
分子量:
96.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品448141は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.448 (lit.)
bp
106 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
密度
0.973 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+11
SMILES記法
[2H]N1C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2/hD
InChI Key
NQRYJNQNLNOLGT-KTIYLIMOSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
60.8 °F - closed cup
引火点(℃)
16.00 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
448141-1G:
448141-BULK:
448141-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)