Merck
60178
Sigma-Aldrich
シアン化カリウム
BioUltra, ≥98.0% (AT)
別名:
KCN, Potassium salt of hydrocyanic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥11,300
100 G
¥23,900
¥11,300
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥11,300
100 G
¥23,900
About This Item
化学式:
KCN
CAS番号:
分子量:
65.12
Beilstein:
3593645
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
¥11,300
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
synthetic
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥98.0% (AT)
フォーム
crystalline
不純物
insoluble matter, passes filter test
pH
11.0-13.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
634 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤400 mg/kg
sulfide (S2-): ≤5 mg/kg
thiocyanate (SCN-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤5000 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.06
λ: 280 nm Amax: 0.03
SMILES記法
[K]C#N
InChI
1S/CN.K/c1-2;
InChI Key
YUZRZFQHUCKACF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
様々な生体系やアプリケーションにおける酸化的リン酸化反応を阻害するために、シアン化カリウムが使用されています。
その他情報
シトクロムオキシダ-ゼを介した酸素への電子伝達を阻害するため、亜ミトコンドリア粒子中のコハク酸デヒドロゲナ-ゼの測定に使用されます。これは、O2に電子が流れ込むことで生じるコハク酸の損失を防ぐ働きを利用したものです。[1][2]
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Thyroid
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
60178-100G:4548173173306
60178-VAR:
60178-25G:4548173173313
60178-500G:4548173173320
60178-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Mammalian succinate dehydrogenase.
B A Ackrell et al.
Methods in enzymology, 53, 466-483 (1978-01-01)
Yudong Wang et al.
The Journal of biological chemistry, 285(39), 29834-29841 (2010-07-29)
Fatty acid β-oxidation (FAO) and oxidative phosphorylation (OXPHOS) are key pathways involved in cellular energetics. Reducing equivalents from FAO enter OXPHOS at the level of complexes I and III. Genetic disorders of FAO and OXPHOS are among the most frequent
Pascaline Clerc et al.
Journal of bioenergetics and biomembranes, 39(2), 158-166 (2007-04-21)
We have studied the effect of nitric oxide (NO) and potassium cyanide (KCN) on oxidative phosphorylation efficiency. Concentrations of NO or KCN that decrease resting oxygen consumption by 10-20% increased oxidative phosphorylation efficiency in mitochondria oxidizing succinate or palmitoyl-L-carnitine, but
EPR and other properties of succinate dehydrogenase.
T Ohnishi et al.
Methods in enzymology, 53, 483-495 (1978-01-01)
Takeshi Hatani et al.
Biochemical and biophysical research communications, 505(4), 1251-1256 (2018-10-20)
Many studies have shown the feasibility of in vivo cardiac transplantation of human induced pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes (iPSC-CMs) in animal experiments. However, nano-structural confirmation of the successful incorporation of the engrafted iPSC-CMs including electron microscopy (EM) has not been accomplished
質問
1–3/3 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. Hello, please can this type be used for laboratory experiments on experimental rodents 
    1 回答
    1. Product No. 60178 is not intended for live animal testing.