Merck
444413
Sigma-Aldrich
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-valinol
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥30,600
¥30,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥30,600
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
CAS番号:
分子量:
203.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥30,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
liquid
光学活性
[α]23/D −23°, c = 1 in chloroform
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
屈折率
n20/D 1.449 (lit.)
bp
208 °C (lit.)
密度
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)[C@@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H21NO3/c1-7(2)8(6-12)11-9(13)14-10(3,4)5/h7-8,12H,6H2,1-5H3,(H,11,13)/t8-/m1/s1
InChI Key
OOQRRYDVICNJGC-MRVPVSSYSA-N
アプリケーション
Starting material for the synthesis of enantiopure homo-β-amino acids.[1][2] Used in the efficient synthesis of enantiopure tetrahydroisoquinolines.[3] Intermediate in the one-pot conversion of amino acid carbamates to N-derivatized 2-oxazolidinones.[4]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
444413-1G:
444413-BULK:
444413-VAR:
444413-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Huwe, C.M. Blechert, S.
Tetrahedron Letters, 35, 9533-9533 (1994)
Tietze, L.F. Burkhardt, O.
Synthesis, 1331-1331 (1994)
Caputo, R. et al.
Tetrahedron, 51, 12337-12337 (1995)
R. Caputo et al.
Tetrahedron Letters, 36, 167-167 (1995)