Merck
284483
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
98%
別名:
D-Valinol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥3,400
5 G
¥9,860
¥3,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥3,400
5 G
¥9,860
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH(NH2)CH2OH
CAS番号:
分子量:
103.16
Beilstein:
1719138
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥3,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D −16°, c = 10 in ethanol
mp
35-36 °C (lit.)
官能基
amine
hydroxyl
SMILES記法
CC(C)[C@@H](N)CO
InChI
1S/C5H13NO/c1-4(2)5(6)3-7/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3/t5-/m0/s1
InChI Key
NWYYWIJOWOLJNR-YFKPBYRVSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
172.4 °F - closed cup
引火点(℃)
78 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
284483-5G:
284483-1G:
284483-VAR:
284483-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3