Merck
469513
Sigma-Aldrich
(S)-2-(Boc-アミノ)-1-プロパノール
98%, optical purity ee: 98% (GLC)
別名:
(S)-(−)-2-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)-1-プロパノール, N-Boc-L-アラニノール, Boc-L-アラニノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
CAS番号:
分子量:
175.23
Beilstein:
3648840
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
solid
光学活性
[α]20/D −11°, c = 1 in chloroform
光学純度
ee: 98% (GLC)
mp
59-62 °C (lit.)
SMILES記法
C[C@@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H17NO3/c1-6(5-10)9-7(11)12-8(2,3)4/h6,10H,5H2,1-4H3,(H,9,11)/t6-/m0/s1
InChI Key
PDAFIZPRSXHMCO-LURJTMIESA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
469513-BULK:
469513-5G:
469513-1G:
469513-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1