Merck
439061
Sigma-Aldrich
(−)-イソプレゴール
99%
別名:
(1R,2S,5R)-2-イソプロペニル-5-メチルシクロヘキサノール, (1R,3R,4S)-p-メンタ-8-エン-3-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥10,500
¥10,500
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥10,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18O
CAS番号:
分子量:
154.25
Beilstein:
1906573
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,500
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D −22°, neat
屈折率
n20/D 1.471 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
密度
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
C[C@@H]1CC[C@H]([C@H](O)C1)C(C)=C
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8-11H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
InChI Key
ZYTMANIQRDEHIO-KXUCPTDWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Isopulegol is monoterpene alcohol, a useful ingredient for the production of fragrances in perfume industries. It is also used as a starting material in the manufacture of menthol by the hydrogenation process. Menthol is an important component in cosmetics, pharmaceuticals, and toothpaste.[1][2]
アプリケーション
(−)-Isopulegol can be used as a starting material for the enantioselective preparation of:      
  • 8-arylmenthols by Smiles-Truce rearrangement of aryl sulfonates.[3],·        
  • Stereoisomers of 5,9-dimethylpentadecane.[4]
  • Octahydro-2H-chromen-4-ol by Prins cyclization with vanillin in the presence of montmorillonite clay as the catalyst.[5]     
  • p-menthane-3,8,9-triol by catalytic Sharpless dihydroxylation.[6]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
172.4 °F - closed cup
引火点(℃)
78 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
439061-1ML:
439061-5ML:
439061-VAR:
439061-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Green synthesis of (-)-isopulegol from (+)-citronellal: application to essential oil of citronella
Jacob RG, et al.
Tetrahedron Letters, 44(18), 3605-3608 (2003)
Synthesis and Absolute Configuration at C (8) of `p-Menthane-3, 8, 9-triol?Derived from (-)-Isopulegol
Yuasa Y and Yuasa Y
Helvetica Chimica Acta, 87(10), 2602-2607 (2004)
Enantioselective synthesis of three stereoisomers of 5, 9-dimethylpentadecane, sex pheromone component of Leucoptera coffeella, from (-)-isopulegol
Moreira JA and Correa AG
Tetrahedron Asymmetry, 14(23), 3787-3795 (2003)
Synthesis of octahydro-2H-chromen-4-ol from vanillin and isopulegol over acid modified montmorillonite clays: Effect of acidity on the Prins cyclization
Timofeeva MN, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 398, 26-34 (2015)
Steven W M Crossley et al.
Organic letters, 18(11), 2620-2623 (2016-05-14)
Hydrogen atom transfer (HAT) circumvents a disfavored Friedel-Crafts reaction in the derivatization of the inexpensive monoterpene isopulegol. A variety of readily prepared aryl and heteroaryl sulfonates undergo a formal hydroarylation to form 8-arylmenthols, privileged scaffolds for asymmetric synthesis, as typified