アッセイ
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
光学活性
[α]20/D −22±0.5°, neat
光学純度
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.471 (lit.)
n20/D 1.472
bp
212 °C (lit.)
密度
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
C[C@@H]1CC[C@H]([C@H](O)C1)C(C)=C
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8-11H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
InChI Key
ZYTMANIQRDEHIO-KXUCPTDWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Complex commercial sample matrices by gas chromatography coupled to vacuum ultraviolet detector (GC-VUV).[1]
- Mentha piperita and M. arvensis essential oils by enantioselective GC.[2]
- Urine samples by high performance liquid chromatography combined with tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS).[3]
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
172.4 °F - closed cup
引火点(℃)
78 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
59770-25ML:
59770-1ML:
59770-5ML:
59770-VAR:
59770-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック